3-Fluoro-4-methylphenylboronic acid ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
B24512.14EA 1460 EUR
B24512.14 B24512.03 B24512.06
3-Fluoro-4-methylphenylboronic acid ≥98%
3-Fluoro-4-methylphenylboronic acid
Kaava: C₇H₈BFO₂
MW: 153,95 g/mol
Sulamispiste: 234 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02683115
CAS-numero: 168267-99-0