4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
Toimittaja: Alfa Aesar
Varoitus
H52483.06EA 567 EUR
H52483.06 H52483.03
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Kaava: C₇H₅BF₄O₂
MW: 207,92
Sulamispiste: 170…174 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD07363787
CAS-numero: 182344-23-6