4-Fluoro-3-methylphenylboronic acid ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L18753.03EA 61.2 EUR
L18753.03
4-Fluoro-3-methylphenylboronic acid ≥98%
4-Fluoro-3-methylphenylboronic acid
Kaava: C₇H₈BFO₂
MW: 153,95
Sulamispiste: 208…211 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01863527
CAS-numero: 139911-27-6
EINECS: 000-000-0