5'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H32171.03EA 130 EUR
H32171.03 H32171.06
5'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97%
5'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Kaava: C₉H₆F₄O
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00236274
CAS-numero: 243863-39-0