4'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A16501.03EA 67.2 EUR
A16501.03 A16501.06
4'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97%
4'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Kaava: C₉H₆F₄O
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00061252
CAS-numero: 208173-24-4