4'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAF0808-5GEA 110 EUR
TCIAF0808-5G TCIAF0808-1G
4'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97.0% (by GC)
4'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Kaava: C₉H₆F₄O
MW: 206,14 g/mol
MDL numero: MFCD00061252
CAS-numero: 208173-24-4
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/45/28969345.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %