2,3-Difluoro-4-methylbenzamide ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
B24254.06EA 242 EUR
B24254.06 B24254.03
2,3-Difluoro-4-methylbenzamide ≥97%
2,3-Difluoro-4-methylbenzamide
Kaava: C₈H₇F₂NO
Sulamispiste: 158…162 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01631633
CAS-numero: 261763-35-3