3,5-Difluoro-2-methylbenzamide ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H33022.MDEA 132 EUR
H33022.MD H33022.03
3,5-Difluoro-2-methylbenzamide ≥97%
3,5-Difluoro-2-methylbenzamide
Kaava: C₈H₇F₂NO
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD19687171
CAS-numero: 1323966-37-5