2,4-Difluoro-3-methylbenzylamine 95%
Vaara
H32060.03EA 368 EUR
H32060.03 H32060.MD
2,4-Difluoro-3-methylbenzylamine 95%
2,4-Difluoro-3-methylbenzylamine
Kaava: C₈H₉F₂N
MW: 157,16 g/mol
Kiehumispiste: 42 °C (1 mmHg)
MDL numero: MFCD08275293
CAS-numero: 847502-90-3
ADR: 8,III