2,6-Difluoro-3-methylbenzylamine 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H26506.06EA 719 EUR
H26506.06 H26506.03
2,6-Difluoro-3-methylbenzylamine 97%
2,6-Difluoro-3-methylbenzylamine
Kaava: C₈H₉F₂N
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01631410
CAS-numero: 261763-42-2
ADR: 8,III