3-Fluoro-2-methylbenzylamine 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H26237.03EA 276 EUR
H26237.03 H26237.MD
3-Fluoro-2-methylbenzylamine 97%
3-Fluoro-2-methylbenzylamine
Kaava: C₈H₁₀FN
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06213676
CAS-numero: 771573-36-5
EINECS: None
ADR: 8,III