3-Fluoro-4-methylbenzylamine 95%
Toimittaja: Alfa Aesar
Vaara
L19171.03EA 147 EUR
L19171.03 L19171.MD
3-Fluoro-4-methylbenzylamine 95%
3-Fluoro-4-methylbenzylamine
Kaava: C₈H₁₀FN
Tiheys: 1,050
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01631531
CAS-numero: 261951-67-1
ADR: 8,III