3-Fluoro-5-methylbenzylamine 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H26262.03EA 306 EUR
H26262.03 H26262.MD
3-Fluoro-5-methylbenzylamine 97%
3-Fluoro-5-methylbenzylamine
Kaava: C₈H₁₀FN
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06213636
CAS-numero: 771573-02-5
ADR: 8,III