5-Fluoro-2-methylbenzylamine 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H26613.03EA 213 EUR
H26613.03 H26613.06
5-Fluoro-2-methylbenzylamine 97%
5-Fluoro-2-methylbenzylamine
Kaava: C₈H₁₀FN
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01631526
CAS-numero: 261951-69-3
ADR: 8,III