4-Fluoro-2-methylbenzylamine 97%
Vaara
H26624.MDEA 102 EUR
H26624.MD H26624.03
4-Fluoro-2-methylbenzylamine 97%
4-Fluoro-2-methylbenzylamine
Kaava: C₈H₁₀FN
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03701060
CAS-numero: 771574-00-6
ADR: 8,III