2-(Difluoromethoxy)benzylamine 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
L19165.MDEA 67.9 EUR
L19165.MD L19165.03
2-(Difluoromethoxy)benzylamine 97%
2-(Difluoromethoxy)benzylamine
Kaava: C₈H₉F₂NO
MW: 173,16 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00236229
CAS-numero: 243863-36-7
ADR: 8,III