4-Ethoxy-2,3-difluorobenzylamine 97%, JRD
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H31510.03EA 477 EUR
H31510.03 H31510.MD
4-Ethoxy-2,3-difluorobenzylamine 97%, JRD
4-Ethoxy-2,3-difluorobenzylamine
Kaava: C₉H₁₁F₂NO
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09258708
CAS-numero: 1017779-64-4
ADR: 8,III