2,3-Difluoro-4-methoxybenzylamine 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H26452.MDEA 61 EUR
H26452.MD H26452.03
2,3-Difluoro-4-methoxybenzylamine 97%
2,3-Difluoro-4-methoxybenzylamine
Kaava: C₈H₉F₂NO
Sulamispiste: 32…35 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04115987
CAS-numero: 886500-75-0
ADR: 8,III