2,3-Difluoro-6-methoxybenzylamine 97%
Toimittaja: Alfa Aesar
Vaara
H26670.03EA 227 EUR
H26670.03 H26670.MD
2,3-Difluoro-6-methoxybenzylamine 97%
2,3-Difluoro-6-methoxybenzylamine
Kaava: C₈H₉F₂NO
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04116022
CAS-numero: 886501-77-5
ADR: 8,III