2,4-Difluoro-3-methoxybenzylamine 97%

Toimittaja: Thermo Scientific

Vaara

H26270.06EA 764 EUR
H26270.06 H26270.03
2,4-Difluoro-3-methoxybenzylamine 97%
2,4-Difluoro-3-methoxybenzylamine
Kaava: C₈H₉F₂NO
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04115935
CAS-numero: 717094-51-4
ADR: 8,III

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR