4-Ethoxy-2,6-difluorobenzylamine 97%, JRD
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H32007.03EA 548 EUR
H32007.03 H32007.MD
4-Ethoxy-2,6-difluorobenzylamine 97%, JRD
4-Ethoxy-2,6-difluorobenzylamine
Kaava: C₉H₁₁F₂NO
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD11519383
CAS-numero: 1092461-39-6
ADR: 8,III