2,6-Difluoro-4-methoxybenzylamine 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H26432.06EA 983 EUR
H26432.06 H26432.03
2,6-Difluoro-4-methoxybenzylamine 97%
2,6-Difluoro-4-methoxybenzylamine
Kaava: C₈H₉F₂NO
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04115924
CAS-numero: 771573-20-7
ADR: 8,III