4-Ethoxy-3,5-difluorobenzylamine 97%, JRD
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H31875.03EA 387 EUR
H31875.03 H31875.MD
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzylamine 97%, JRD
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzylamine
Kaava: C₉H₁₁F₂NO
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09258689
CAS-numero: 1017779-32-6
ADR: 8,III