3,5-Difluoro-4-methoxybenzylamine 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H26693.MDEA 124 EUR
H26693.MD
3,5-Difluoro-4-methoxybenzylamine 97%
3,5-Difluoro-4-methoxybenzylamine
Kaava: C₈H₉F₂NO
MW: 173,16 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04115915
CAS-numero: 105969-16-2
ADR: 8,III