4-(Difluoromethoxy)benzylamine 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
L19166.MDEA 91.6 EUR
L19166.MD L19166.03 L19166.06
4-(Difluoromethoxy)benzylamine 97%
4-(Difluoromethoxy)benzylamine
Kaava: C₈H₉F₂NO
MW: 173,16 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00236231
CAS-numero: 177842-14-7
ADR: 8,III