4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzylamine 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H33277.MDEA 89.5 EUR
H33277.MD H33277.03
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzylamine 97%
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzylamine
Kaava: C₈H₇F₄NO
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD19687190
CAS-numero: 1241828-99-8
UN: 3267
ADR: 8,III