4-Fluoro-2-methoxybenzylamine 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H26796.03EA 214 EUR
H26796.03 H26796.06
4-Fluoro-2-methoxybenzylamine 97%
4-Fluoro-2-methoxybenzylamine
Kaava: C₈H₁₀FNO
MW: 155,17 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04116361
CAS-numero: 870563-60-3
ADR: 8,III