2-Hydroxyethyl phenyl sulphide ≥99%
Toimittaja: Thermo Scientific
A10861.09EA 64.8 EUR
A10861.09 A10861.18
2-Hydroxyethyl phenyl sulphide ≥99%
2-Hydroxyethyl phenyl sulphide
Kaava: C₈H₁₀OS
MW: 154,23 g/mol
Kiehumispiste: 115…116 °C (2 mmHg)
Tiheys: 1,147
Leimahduspiste: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002905
CAS-numero: 699-12-7
EINECS: 211-828-9