Nickel sulphide ≥99% (metals basis)
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
45498.06EA 491 EUR
45498.06
Nickel sulphide ≥99% (metals basis)
Nickel sulphide
Kaava: Ni₃S₂
MW: 240,21 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00217044
CAS-numero: 12035-72-2
UN: 3077
ADR: 9,III