2-Bromo-2'-chloroacetanilide
Toimittaja: Thermo Scientific
MAYBSPB05477DAEA 0 EUR
MAYBSPB05477DA MAYBSPB05477EA
2-Bromo-2'-chloroacetanilide
2-Bromo-2'-chloroacetanilide
Kaava: C₈H₇BrClNO
MDL numero: MFCD00173815
CAS-numero: 5439-11-2