5'-Acetamido-2'-hydroxyacetophenone
Toimittaja: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0128.58EA 0 EUR
PROOMM0128.58
5'-Acetamido-2'-hydroxyacetophenone
5'-Acetamido-2'-hydroxyacetophenone
Kaava: C₁₀H₁₁NO₃
MW: 193,2000 g/mol
MDL numero: MFCD00100490
CAS-numero: 7298-67-1