3'-Acetamidoacetophenone ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A12188.22EA 406 EUR
A12188.22 A12188.14
3'-Acetamidoacetophenone ≥98%
3'-Acetamidoacetophenone
Kaava: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,20 g/mol
Sulamispiste: 125…129 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00032278
CAS-numero: 7463-31-2