3'-Acetamidoacetophenone
Toimittaja: Molekula
MOLE62659045-100GEA 0 EUR
MOLE62659045-100G
3'-Acetamidoacetophenone
3'-Acetamidoacetophenone
Kaava: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,20 g/mol
MDL numero: MFCD00032278
CAS-numero: 7463-31-2