4'-Acetamido-2'-methylacetophenone ≥97%
Toimittaja: Alfa Aesar
Varoitus
H26933.06EA 153 EUR
H26933.06 H26933.14
4'-Acetamido-2'-methylacetophenone ≥97%
4'-Acetamido-2'-methylacetophenone
Kaava: C₁₁H₁₃NO₂
MW: 191,23
Sulamispiste: 137…140 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02258876
CAS-numero: 34956-31-5