4'-Acetamidoacetophenone ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L03430.18EA 408 EUR
L03430.18 L03430.09
4'-Acetamidoacetophenone ≥98%
4'-Acetamidoacetophenone
Kaava: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,20 g/mol
Sulamispiste: 166…172 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00014965
CAS-numero: 2719-21-3
EINECS: 220-320-6