Methyl perfluorononanoate 96%
Toimittaja: Thermo Scientific
L16810.06EA 87.6 EUR
L16810.06 L16810.14
Methyl perfluorononanoate 96%
Methyl perfluorononanoate
Kaava: C₁₀H₃F₁₇O₂
Kiehumispiste: 63…65 °C10 mmHg
Leimahduspiste: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00153213
CAS-numero: 51502-45-5