2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H56442.03EA 186 EUR
H56442.03 H56442.MD H56442.06
2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone ≥97%
2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone
Kaava: C₈H₅BrF₂O
MW: 235,03
Sulamispiste: 31…35 °C
Leimahduspiste: 51 °C (124 °F)
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00142822
CAS-numero: 102429-07-2
ADR: 4.1,II