4'-Chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone ≥97.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
|
Varoitus
|
TCIAC1738-5GEA
108
EUR
TCIAC1738-5G
TCIAC1738-1G
4'-Chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone ≥97.0% (by GC)
4'-Chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone
Kaava:
C₈H₄ClF₃O |
MDL numero:
MFCD00018686 CAS-numero: 321-37-9 |
![]() |
Testitulosten erittely
Appearance | White to Almost white powder to lump |
Purity (GC) | min. 97.0 % |