Dibutyltin bis(2-ethylhexanoate)
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
71126.06EA 81.6 EUR
71126.06 71126.22 71126.14
Dibutyltin bis(2-ethylhexanoate)
Dibutyltin bis(2-ethylhexanoate)
Kaava: C₂₄H₄₈O₄Sn
MW: 519,34 g/mol
Kiehumispiste: 220 °C (2 mmHg)
Sulamispiste: 57…59 °C
Tiheys: 1,070
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00015261
CAS-numero: 2781-10-4
EINECS: 220-481-2
UN: 3146
ADR: 6.1,II