3'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone ≥98%
Toimittaja: Alfa Aesar
Varoitus
H32854.03EA 1050 EUR
H32854.03 H32854.MD
3'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone ≥98%
3'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone
Kaava: C₈H₇FO₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09055140
CAS-numero: 699-92-3