Trichromium dicarbide ≥99.5% (metals basis)
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
11547.30EA 518 EUR
11547.30 11547.18
Trichromium dicarbide ≥99.5% (metals basis)
Trichromium dicarbide
Kaava: C₂Cr₃
MW: 180,01 g/mol
Sulamispiste: 1890 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00016041
CAS-numero: 12012-35-0
EINECS: 234-576-1
UN: 3178
ADR: 4.1,III