Tricosachromium hexacarbide ≥99.5% (metals basis)
Toimittaja: Alfa Aesar
Varoitus
42313.09EA 96.6 EUR
42313.09 42313.18 42313.30
Tricosachromium hexacarbide ≥99.5% (metals basis)
Tricosachromium hexacarbide
Kaava: C₆Cr₂₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00678358
CAS-numero: 12105-81-6
EINECS: 235-160-2
UN: 3178
ADR: 4.1,III