2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
Vaara
H33311.MDEA 219 EUR
H33311.MD H33311.03
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Kaava: C₈H₅BrClF₃
MW: 273,48 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD14155638
CAS-numero: 279252-26-5
UN: 3265
ADR: 8,III