3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H33520.03EA 290 EUR
H33520.03 H33520.MD
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Kaava: C₉H₈BrF₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01631610
CAS-numero: 116070-36-1
UN: 3265
ADR: 8,III