3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H32821.03EA 238 EUR
H32821.03 H32821.06
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Kaava: C₉H₈BrF₃O
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09025414
CAS-numero: 916421-00-6
UN: 3265
ADR: 8,II