3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide ≥97%
Toimittaja: Alfa Aesar
Vaara
H32444.06EA 862 EUR
H32444.06 H32444.03
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide ≥97%
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Kaava: C₉H₈BrF₃O
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08741403
CAS-numero: 916420-55-8
UN: 3265
ADR: 8,II