Triphenylantimony dichloride ≥99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H55719.06EA 120 EUR
H55719.06 H55719.14
Triphenylantimony dichloride ≥99%
Triphenylantimony dichloride
Kaava: C₁₈H₁₅Cl₂Sb
MW: 423,98 g/mol
Sulamispiste: 143…145 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00013598
CAS-numero: 594-31-0
EINECS: 209-834-1
UN: 2923
ADR: 8,II