3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H34423.06EA 847 EUR
H34423.06 H34423.03
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Kaava: C₈H₇ClF₃N
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD07786683
CAS-numero: 400771-41-7
ADR: 8,III