5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzylamine 97%, JRD
Vaara
H32593.06EA 750 EUR
H32593.06 H32593.03
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzylamine 97%, JRD
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzylamine
Kaava: C₈H₇ClF₃N
MW: 209,60 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09832359
CAS-numero: 942319-05-3
ADR: 8,III