3'-Fluoro-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H34207.03EA 290 EUR
H34207.03 H34207.MD
3'-Fluoro-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone ≥97%
3'-Fluoro-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Kaava: C₉H₆F₄O₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD18783230
CAS-numero: 1352999-53-1